Ammoniumheptamolybdat Tetrahydrat ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Ammoniummolybdat (para) Tetrahydrat, Hexaammoniumheptamolybdat Tetrahydrat, Ammoniumparamolybdat Tetrahydrat
A13766.0B A13766.18 A13766.30
A13766.0BEA 223 EUR
A13766.0B A13766.18 A13766.30
Ammoniumheptamolybdat Tetrahydrat ≥99%
Ammoniumheptamolybdat Tetrahydrat
Purity: 99% CAS No.: 12054-85-2 Molecular Formula: (NH4)6Mo7O24.4H2O Formula Weight: 1235.86 (1163.79anhy) Melting Point: ca 190° dec. Merck Reference: 14,533 MDL No.: MFCD00167059
Formel: (NH₄)₆Mo₇O₂₄·4H₂O
Molecular Weight: 1235.86 g/mol
Schmelzpunkt: ∼ 190 °C (Zers.)
Dichte: 2.498
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00167059
CAS-Nummer: 12054-85-2
EINECS: 234-722-4
Merck Index: 13,00536