(S)-(-)-3-Aminopyrrolidin ≥99%, ee 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
L19500.03 L19500.06
L19500.03EA 98.8 EUR
L19500.03 L19500.06
(S)-(-)-3-Aminopyrrolidin ≥99%, ee 99%
(S)-(-)-3-Aminopyrrolidin
Purity: 99% CAS No.: 128345-57-3 Molecular Formula: C4H10N2 Formula Weight: 86.14 Flash Point: 68°(154°F) Refractive Index: 1.4880 Boiling Point: 159-160° Beilstein Reference: 4290648 Optical Rotation: -20° (neat) UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00143193
Formel: C₄H₁₀N₂
Molecular Weight: 86,14 g/mol
Siedepunkt: 159…160 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 68 °C (154 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00143193
CAS-Nummer: 128345-57-3
ADR: ,