(1S)-(-)-Borneol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
L(-)-Borneol, (1S-endo)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]-2-heptanol
160651000
160655000
160650250
ACRO160651000EA
60.7
EUR
ACRO160651000
ACRO160655000
ACRO160650250
(1S)-(-)-Borneol 97%
(1S)-(-)-Borneol
Formel:
C₁₀H₁₈O Molecular Weight: 154.25 g/mol Siedepunkt: 210 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 204…208 °C Flammpunkt: 65 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003759 CAS-Nummer: 464-45-9 EINECS: 207-353-1 UN: 1312 ADR: 4.1 III Merck Index: 13,01328 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light yellow Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 204 to 208 °C |
GC | ≥96.0 % |
Specific optical rotation | -34.7° to -37.7° (20 °C, 589 nm) (c=5, C2H5OH) |