(1S)-(-)-Borneol, weißes kristallines Pulver
Lieferant: MP Biomedicals
Gefahr
Synonyme: L(-)-Borneol, (1S-endo)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]-2-heptanol
0215051325 0215051310 0215051380
ICNA0215051325EA 44.5 EUR
ICNA0215051325 ICNA0215051310 ICNA0215051380
(1S)-(-)-Borneol, weißes kristallines Pulver
(1S)-(-)-Borneol
Formel: C₁₀H₁₈O
Molecular Weight: 154.25 g/mol
Siedepunkt: 203
MDL: MFCD00003759
CAS-Nummer: 464-45-9
EINECS: 207-353-1
UN: 1312
ADR: 4.1 III
Merck Index: 13,01328