Praseodymtrichlorid Hydrat ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Praseodymium (III) chloride hydrate
11237.14 11237.22
11237.14EA 80.5 EUR
11237.14 11237.22
Praseodymtrichlorid Hydrat ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Praseodymtrichlorid Hydrat
Purity: 99.9% CAS No.: 19423-77-9 Molecular Formula: PrCl3.xH2O Formula Weight: 247.27(anhy) Physical Form: Crystalline Aggregates Odour: Odourless Merck Reference: 14,7712 MDL No.: MFCD00149828
Formel: Cl₃Pr·H₂O
Molecular Weight: 265.28
Schmelzpunkt: 115 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149828
CAS-Nummer: 19423-77-9
EINECS: 233-794-4
Merck Index: 14,7712