Praseodymtrichlorid Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
205141-10G
205141-50G
SIAL205141-10GEA
87.2
EUR
SIAL205141-10G
SIAL205141-50G
Praseodymtrichlorid Hydrat, Sigma-Aldrich®
Praseodymtrichlorid Hydrat
Formel:
Cl₃Pr·H₂O |
MDL:
MFCD00149828 CAS-Nummer: 19423-77-9 EINECS: 233-794-4 |