Europiumtrinitrat Pentahydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Europium (III) nitrate pentahydrate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
207918-10G 207918-1G 207918-50G
SIAL207918-10GEA 485 EUR
SIAL207918-10G SIAL207918-1G SIAL207918-50G
Europiumtrinitrat Pentahydrat, Sigma-Aldrich®
Europiumtrinitrat Pentahydrat
Formel: EuN₃O₉·5H₂O
Molecular Weight: 428,05 g/mol
CAS-Nummer: 63026-01-7
EINECS: 233-380-3
UN: 1477
ADR: 5.1,II