(R)-(-)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (R)-(-)-1,2-O-Isopropylidenglycerin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
241806-1G 241806-5G
SIAL241806-1GEA 29.4 EUR
SIAL241806-1G SIAL241806-5G
(R)-(-)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol, Sigma-Aldrich®
(R)-(-)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol
Formel: C₆H₁₂O₃
Siedepunkt: 72 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00003213
CAS-Nummer: 14347-78-5
EINECS: 405-320-8
Merck Index: 12,05232