Ytterbiumtrinitrat Pentahydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Ytterbium(III)nitrat Pentahydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
209147-10G
209147-50G
SIAL209147-10GEA
91.6
EUR
SIAL209147-10G
SIAL209147-50G
Ytterbiumtrinitrat Pentahydrat, Sigma-Aldrich®
Ytterbiumtrinitrat Pentahydrat
Formel:
N₃O₉Yb·5H₂O |
MDL:
MFCD00149883 CAS-Nummer: 35725-34-9 EINECS: 237-384-6 UN: 1477 ADR: 5.1,III |