(S)-(+)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (S)-(+)-1,2-O-Isopropylidenglycerin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
237744-1G 237744-5G
SIAL237744-1GEA 79.5 EUR
SIAL237744-1G SIAL237744-5G
(S)-(+)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol, Sigma-Aldrich®
(S)-(+)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol
Formel: C₆H₁₂O₃
Molecular Weight: 132,16 g/mol
Siedepunkt: 82 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,0704 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00063239
CAS-Nummer: 22323-82-6
EINECS: 244-910-8
Merck Index: 12,05232