Kupfer(II)perchlorat Hexahydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Kupferdiperchlorat Hexahydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
215392-100G 215392-5G
SIAL215392-100GEA 83.8 EUR
SIAL215392-100G SIAL215392-5G
Kupfer(II)perchlorat Hexahydrat, Sigma-Aldrich®
Kupfer(II)perchlorat Hexahydrat
Formel: Cl₂CuO₈·6H₂O
Molecular Weight: 370,54 g/mol
Schmelzpunkt: 82 °C
Dichte: 1,0491 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00149666
CAS-Nummer: 10294-46-9
EINECS: 237-391-4
UN: 1481
ADR: 5.1,II