(S)-(-)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (S)-(-)-BINAP
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
693057-100MG 693057-500MG
SIAL693057-100MGEA 19.6 EUR
SIAL693057-100MG SIAL693057-500MG
(S)-(-)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl, Sigma-Aldrich®
(S)-(-)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl
Formel: C₄₄H₃₂P₂
Molecular Weight: 622,69 g/mol
Schmelzpunkt: 241…242 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010805
CAS-Nummer: 76189-56-5
Merck Index: 13,01223