Zinkperchlorat Hexahydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
401439-100G 401439-500G
SIAL401439-100GEA 59.8 EUR
SIAL401439-100G SIAL401439-500G
Zinkperchlorat Hexahydrat, Sigma-Aldrich®
Zinkperchlorat Hexahydrat
Formel: Cl₂O₈Zn·6H₂O
Schmelzpunkt: 106 °C
Dichte: 2,25 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00150370
CAS-Nummer: 10025-64-6
EINECS: 237-122-0
UN: 1481
ADR: 5.1,II