Zirkonylchlorid Hydrat ≥99,9% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Purity: 99.9%
CAS No.: 13520-92-8
Molecular Formula: ZrOCl2.8H2O
Formula Weight: 322.25 (178.13anhy)
Physical Form: Lump
Density: 1.91
Appearance: White
Odour: Acidic
Melting Point: 400° dec.
Solubility: Soluble in water, alcohol
Merck Reference: 14,10184
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00149898
Formel:
ZrOCl₂·xH₂O Schmelzpunkt: 400 °C (Zersetzung) Dichte: 1,91 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149898 CAS-Nummer: 15461-27-5 EINECS: 231-717-9 UN: 3260 ADR: 8,II Merck Index: 14,10184 |