L(+)-Calciumlactat Pentahydrat, reinst

Lieferant: Bernd Kraft

Synonyme: (S)-(+)-Milchsäure Calciumsalz Pentahydrat, (S)-(+)-2-Hydroxypropionsäure Calciumsalz Pentahydrat, Calcium-(S)-(+)-2-hydroxypropionat Pentahydrat, L(+)-Milchsäure Calciumsalz Pentahydrat, Calcium-L(+)-2-hydroxypropionat Pentahydrat

15215.3600 15215.5600 15215.2600 15215.6600 15215.7500
KRAF15215.3600EA 53.4 EUR
KRAF15215.3600 KRAF15215.5600 KRAF15215.2600 KRAF15215.6600 KRAF15215.7500
L(+)-Calciumlactat Pentahydrat, reinst
L(+)-Calciumlactat Pentahydrat
Formel: C₆H₁₀CaO₆·5H₂O
Molecular Weight: 308,3 g/mol
Schmelzpunkt: 240 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150344
CAS-Nummer: 5743-47-5
EINECS: 248-953-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR