Zirkonylnitrat Hydrat 99.5% contains up to 4% Hf
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Zirkoniumdinitratoxid Hydrat, Zirkon(IV)oxydinitrat Hydrat, Zirkondinitratoxid Hydrat, Zirconylnitrat Hydrat, Zirkon(IV)dinitratoxid Hydrat, Zirconiumdinitratoxid Hydrat
222631000 222635000
ACRO222631000EA 76.7 EUR
ACRO222631000 ACRO222635000
Zirkonylnitrat Hydrat 99.5% contains up to 4% Hf
Zirkonylnitrat Hydrat
Formel: N₂O₇Zr·H₂O
Molecular Weight: 249,25 g/mol
Dichte: 2,04 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00149896
CAS-Nummer: 14985-18-3
EINECS: 237-529-3
UN: 3085
ADR: 5.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder and/or chunks
Degree of hydration 6 to 7
Gravimetry 34.9 to 37.0 % (ZrO2) (calculated on the actual degree of hydration)
Hafnium (Hf) ≤4 %