L(+)-Calciumlactat Pentahydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (S)-(+)-Milchsäure Calciumsalz Pentahydrat, (S)-(+)-2-Hydroxypropionsäure Calciumsalz Pentahydrat, Calcium-(S)-(+)-2-hydroxypropionat Pentahydrat, L(+)-Milchsäure Calciumsalz Pentahydrat, Calcium-L(+)-2-hydroxypropionat Pentahydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
C8356-1KG C8356-250G C8356-500G
SIALC8356-1KGEA 637 EUR
SIALC8356-1KG SIALC8356-250G SIALC8356-500G
L(+)-Calciumlactat Pentahydrat, Sigma-Aldrich®
L(+)-Calciumlactat Pentahydrat
Formel: C₆H₁₀CaO₆·5H₂O
Molecular Weight: 308.3 g/mol
Schmelzpunkt: 240
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150344
CAS-Nummer: 5743-47-5
EINECS: 248-953-3