Zirkonylnitrat Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Zirkoniumdinitratoxid Hydrat, Zirkon(IV)oxydinitrat Hydrat, Zirkondinitratoxid Hydrat, Zirconylnitrat Hydrat, Zirkon(IV)dinitratoxid Hydrat, Zirconiumdinitratoxid Hydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
346462-100G 346462-500G
SIAL346462-100GEA 88.5 EUR
SIAL346462-100G SIAL346462-500G
Zirkonylnitrat Hydrat, Sigma-Aldrich®
Zirkonylnitrat Hydrat
Formel: N₂O₇Zr·H₂O
Molecular Weight: 249,25 g/mol
Dichte: 2,04 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00149896
CAS-Nummer: 14985-18-3
EINECS: 237-529-3
UN: 1477
ADR: 5.1,III