Cobalt(II)bromid Hydrat
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Cobaltdibromid Hydrat
40225.18 40225.30
40225.18EA 87.5 EUR
40225.18 40225.30
Cobalt(II)bromid Hydrat
Cobalt(II)bromid Hydrat
CAS No.: 85017-77-2 Molecular Formula: Br2Co.xH2O Formula Weight: 218.75(anhy) Physical Form: Crystalline Granular Density: 2.46 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Red-purple Odour: Odourless Melting Point: 47-48° dec. Merck Reference: 14,2435 MDL No.: MFCD00661152
Hygrometers, catalysts
Formel: Br₂Co·H₂O
Schmelzpunkt: 47…48 °C (Zersetzung)
Dichte: 2,46
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150208
CAS-Nummer: 85017-77-2
EINECS: 232-166-7
Merck Index: 14,2435