Cobalt(II)bromid Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Cobaltdibromid Hydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
334030-100G 334030-500G
SIAL334030-100GEA 152 EUR
SIAL334030-100G SIAL334030-500G
Cobalt(II)bromid Hydrat, Sigma-Aldrich®
Cobalt(II)bromid Hydrat
Formel: Br₂Co·H₂O
Dichte: 2,46 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00150208
CAS-Nummer: 85017-77-2
EINECS: 232-166-7