Nickel(II)perchlorat Hexahydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
309338-100G 309338-500G 309338-5G
SIAL309338-100GEA 91.9 EUR
SIAL309338-100G SIAL309338-500G SIAL309338-5G
Nickel(II)perchlorat Hexahydrat, Sigma-Aldrich®
Nickel(II)perchlorat Hexahydrat
Formel: Cl₂NiO₈·6H₂O
Molecular Weight: 365,68 g/mol
Schmelzpunkt: 140 °C
MDL: MFCD00149804
CAS-Nummer: 13520-61-1
EINECS: 237-124-1
UN: 1481
ADR: 5.1,II