Eisen(III)fluorid Trihydrat
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
13068.18
13068.30
13068.18EA
79.8
EUR
13068.18
13068.30
Eisen(III)fluorid Trihydrat
Eisen(III)fluorid Trihydrat
CAS No.: 15469-38-2
Molecular Formula: FeF3.3H2O
Formula Weight: 166.89 (112.84anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Off-white to pale brown
Merck Reference: 14,4022
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00149718
Formel:
F₃Fe·3H₂O Dichte: 2,3 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149718 CAS-Nummer: 15469-38-2 EINECS: 232-002-4 UN: 3260 ADR: 8,II Merck Index: 14,4022 |