Eisen(III)fluorid Trihydrat
Lieferant: FLUOROCHEM
006157-100G 006157-500G 006157-1KG
FLUO006157-100GEA 0 EUR
FLUO006157-100G FLUO006157-500G FLUO006157-1KG
Eisen(III)fluorid Trihydrat
Eisen(III)fluorid Trihydrat
Formel: F₃Fe·3H₂O
Molecular Weight: 166.89 g/mol
Dichte: 2.3 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00149718
CAS-Nummer: 15469-38-2
EINECS: 232-002-4
UN: 3288
ADR: 6.1 III