2-Methoxy-1-methylethylacetat (PGMEA) ≥99% stabilisiert
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Propylenglycol-monomethylether-acetat, 1-Methoxy-2-propylacetat, Propylenglycolmonomethyletheracetat, Propylenglycolmethyletheracetat, Ethansäure(2-methoxy-1-methylethyl)ester, 1-Methoxy-2-propanolacetat, (1-Methoxy-2-propyl)acetat, Propylenglycol-1-methylether-2-acetat, 1,2-Propanediolmonomethyletheracetat, 2-(1-Methoxy)propylacetat, Essigsäure(2-methoxy-1-methylethyl)ester, DOWANOL PMA
Stabilisierung:
Stabilisiert mit BHT/Ionol/2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol 50 ppm
Stabilized with 50 ppm BHT
Purity: 99%
CAS No.: 108-65-6
Molecular Formula: C6H12O3
Formula Weight: 132.16
Flash Point: 43°(109°F)
Refractive Index: 1.4020
Odour: Ester-like
pH: 4
Melting Point: -67°
Boiling Point: 145-146°
Beilstein Reference: 1751656
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00038500
Formel:
C₆H₁₂O₃ Molecular Weight: 132,16 g/mol Siedepunkt: 145…146 °C Schmelzpunkt: –67 °C Dichte: 0,968 Flammpunkt: 43 °C (109 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00038500 CAS-Nummer: 108-65-6 EINECS: 203-603-9 UN: 3272 ADR: 3,III |