Eisen(III)sulfat Hydrat 21-23% (Fe-Basis), Puriss. p.a., Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyme: Dieisentrissulfat Hydrat
31235-25KG 31235-1KG 31235-500G 31235-6X1KG
31235-25KGEA 876.76 EUR
31235-25KG 31235-1KG 31235-500G 31235-6X1KG
Eisen(III)sulfat Hydrat 21-23% (Fe-Basis), Puriss. p.a., Fluka™
Eisen(III)sulfat Hydrat
Formel: Fe₂(SO₄)₃·xH₂O
Molecular Weight: 399.88 g/mol (anhy)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011007
CAS-Nummer: 15244-10-7
EINECS: 233-072-9
UN: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 13,04065
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay of Fe 21 - 23 %
Insoluble in HCl Max. 0.01 %
Arsenic (As) Max. 0.0005 %
Calcium (Ca) Max. 0.01 %
Copper (Cu) Max. 0.002 %
Iron (Fe 2⁺) Max. 0.02 %
Potassium (K) Max. 0.01 %
Magnesium (Mg) Max. 0.01 %
Sodium (Na) Max. 0.01 %
Zinc (Zn) Max. 0.005 %
Chloride (Cl) Max. 0.005 %
Nitrate (NO₃) Max. 0.02 %
Phosphate (PO₄) Max. 0.003 %