Methylenblau Hydrat 96+%, hochrein biologische Färbemittel
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 3,7-Bis(dimethylamino)phenothiaziniumchlorid Hydrat, Methylthioniniumchlorid Hydrat, N,N,N′,N′-Tetramethylthioninchlorid Hydrat
229801000 229800010
ACRO229801000EA 70 EUR
ACRO229801000 ACRO229800010
Methylenblau Hydrat 96+%, hochrein biologische Färbemittel
Methylenblau Hydrat
Formel: C₁₆H₁₈ClN₃S·xH₂O
Schmelzpunkt: 100…110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150006
CAS-Nummer: 122965-43-9
EINECS: 200-515-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Dark green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying 8.0 % to 22.0 % (105°C)
Dye content 96.0 to 103.0 % (on dried substance)