1-Cetylpyridiniumchlorid Monohydrat 96,0-101,0%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-Hexadecylpyridiniumchlorid Monohydrat
226991000 226995000 226990025
ACRO226991000EA 49.9 EUR
ACRO226991000 ACRO226995000 ACRO226990025
1-Cetylpyridiniumchlorid Monohydrat 96,0-101,0%
1-Cetylpyridiniumchlorid Monohydrat
Formel: C₂₁H₃₈ClN·1H₂O
Molecular Weight: 358,01 g/mol
Schmelzpunkt: 80…83 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149977
CAS-Nummer: 6004-24-6
EINECS: 204-593-9
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,02041
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Water 4.5 to 5.5 %
Titration 96.0 to 101.0 %