1-Cetylpyridiniumchlorid Monohydrat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-Hexadecylpyridiniumchlorid Monohydrat
A13499.14
A13499.22
A13499.36
A13499.14EA
23.1
EUR
A13499.14
A13499.22
A13499.36
1-Cetylpyridiniumchlorid Monohydrat ≥98%
1-Cetylpyridiniumchlorid Monohydrat
Purity: 98%
CAS No.: 6004-24-6
Molecular Formula: C21H38ClN.H2O
Formula Weight: 358.02 (339.99anhy)
Melting Point: 83-86°
Solubility: Soluble in water, alcohol, chloroform
Beilstein Reference: 3578606
Merck Reference: 14,2032
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00149977
Formel:
C₂₁H₃₈ClN·1H₂O Molecular Weight: 358.01 g/mol Schmelzpunkt: 83…86 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149977 CAS-Nummer: 6004-24-6 EINECS: 204-593-9 UN: 2811 ADR: 6.1 II Merck Index: 13,02041 |