meta-Phosphorsäure stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
219221000
219225000
ACRO219221000EA
66.8
EUR
ACRO219221000
ACRO219225000
meta-Phosphorsäure stabilisiert
meta-Phosphoric acid
Formel:
(HPO₃)n Siedepunkt: 260 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 21 °C Dichte: 2,4 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011351 CAS-Nummer: 37267-86-0 EINECS: 253-433-4 UN: 3260 ADR: 8,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Colorless to white Lumps |
Stabilizer | 54 to 60 % NaPO3 |
Titration with NaOH | 40 to 46 % |
Chloride (Cl) | ≤20 ppm |
Arsenic (As) | ≤5 ppm |
Iron (Fe) | ≤100 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤50 ppm |