meta-Phosphorsäure stabilisiert, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Metaphosphorsäure
Stabilisierung: Stabilisiert mit Natriummetaphosphat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.00546.0100 1.00546.0500
1.00546.0100EA 114 EUR
1.00546.0100 1.00546.0500
meta-Phosphorsäure stabilisiert, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
meta-Phosphoric acid
Formel: (HPO₃)n
Molecular Weight: 79.98 g/mol
Siedepunkt: 260
Schmelzpunkt: 21
Dichte: 2.4 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011351
CAS-Nummer: 37267-86-0
EINECS: 253-433-4
UN: 3453
ADR: 8 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble,Hydrolysis
Melting Point 200 - 250 °C
Bulk Density 1000 kg/m3
Boiling Point 600 °C (1013 hP)
Vapor Pressure  - 0.001 hPa (20 °C)
Density 2.0 g/cm3 (20 °C)
pH 2 (33 g/l, H2O, 20 °C)