(R)-(+)-1-Phenylethylisocyanat ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
(R)-(+)-1-Phenethylisocyanat, (R)-(+)-α-Phenethylisocyanat, (R)-(+)-α-Methylbenzylisocyanat
L10305.03
L10305.06
AB178977.0005
L10305.03EA
42.2
EUR
L10305.03
L10305.06
ABCRAB178977.0005
(R)-(+)-1-Phenylethylisocyanat ≥99%
(R)-(+)-1-Phenylethylisocyanat
Purity: 99%
CAS No.: 33375-06-3
Molecular Formula: C9H9NO
Formula Weight: 147.18
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 65°(149°F)
Refractive Index: 1.5124
Boiling Point: 55-56°/2.5mm
Beilstein Reference: 3196930
Optical Rotation: +10.5° (neat)
UN No.: 2206
MDL No.: MFCD00063015
Formel:
C₉H₉NO Molecular Weight: 147,18 g/mol Siedepunkt: 55…56 °C (2,5 mmHg) Dichte: 1,045 Flammpunkt: 65 °C (149 °F) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD06739387 CAS-Nummer: 33375-06-3 EINECS: 251-485-2 ADR: 6.1,III |