(R)-(+)-1-Phenylethylisocyanat
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme: (R)-(+)-1-Phenethylisocyanat, (R)-(+)-α-Phenethylisocyanat, (R)-(+)-α-Methylbenzylisocyanat
FL13633.POR 013633-1G 013633-5G
CHMPFL13633.POREA 0 EUR
CHMPFL13633.POR FLUO013633-1G FLUO013633-5G
(R)-(+)-1-Phenylethylisocyanat
(R)-(+)-1-Phenylethylisocyanat
Formel: C₉H₉NO
Molecular Weight: 147,18 g/mol
Siedepunkt: 74…76 °C (7 hPa)
Dichte: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 65 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD06739387
CAS-Nummer: 33375-06-3
EINECS: 251-485-2