(R)-(+)-1-Phenylethylisocyanat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (R)-(+)-1-Phenethylisocyanat, (R)-(+)-α-Phenethylisocyanat, (R)-(+)-α-Methylbenzylisocyanat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
220574-1G 220574-5G
SIAL220574-1GEA 52 EUR
SIAL220574-1G SIAL220574-5G
(R)-(+)-1-Phenylethylisocyanat, Sigma-Aldrich®
(R)-(+)-1-Phenylethylisocyanat
Formel: C₉H₉NO
Molecular Weight: 147.18 g/mol
Siedepunkt: 74…76 °C (7 hPa)
Dichte: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 65
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD06739387
CAS-Nummer: 33375-06-3
EINECS: 251-485-2