(R)-(+)-1-Phenylethylisocyanat, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(R)-(+)-1-Phenethylisocyanat, (R)-(+)-α-Phenethylisocyanat, (R)-(+)-α-Methylbenzylisocyanat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
77968-1ML
77968-5ML
77968-1MLEA
152
EUR
77968-1ML
77968-5ML
(R)-(+)-1-Phenylethylisocyanat, Supelco®
(R)-(+)-1-Phenylethylisocyanat
Formel:
C₉H₉NO Molecular Weight: 147,18 g/mol Siedepunkt: 74…76 °C (7 hPa) Dichte: 1,05 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 65 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD06739387 CAS-Nummer: 33375-06-3 EINECS: 251-485-2 |