(S)-(-)-1-Phenylethylisocyanat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: (S)-(-)-α-Methylbenzylisocyanat, (S)-(-)-1-Phenethylisocyanat, (S)-(-)-α-Phenethylisocyanat
L11141.03 L11141.06
L11141.03EA 53.1 EUR
L11141.03 L11141.06
(S)-(-)-1-Phenylethylisocyanat ≥98%
(S)-(-)-1-Phenylethylisocyanat
Purity: 98% CAS No.: 14649-03-7 Molecular Formula: C9H9NO Formula Weight: 147.18 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 65°(149°F) Refractive Index: 1.5145 Odour: Pungent Boiling Point: 55-56°/2.5mm Beilstein Reference: 4230972 Optical Rotation: -10.5° (neat) UN No.: 2206 MDL No.: MFCD00002036
Formel: C₉H₉NO
Molecular Weight: 147,18 g/mol
Siedepunkt: 55…56 °C (2,5 mmHg)
Dichte: 1,045
Flammpunkt: 65 °C (149 °F)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00002036
CAS-Nummer: 14649-03-7
EINECS: 238-698-6
ADR: 6.1,III