2-Bromheptan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
292389-100G
292389-25G
SIAL292389-100GEA
269
EUR
SIAL292389-100G
SIAL292389-25G
2-Bromheptan, Sigma-Aldrich®
2-Bromheptan
Formel:
H₃CBrCH(CH₂)₄CH₃ Molecular Weight: 179,1 g/mol |
CAS-Nummer:
1974-04-5 EINECS: 217-824-3 UN: 1993 ADR: 3,III |