Trichloracetylchlorid ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Trichloressigsäurechlorid
B21675.0B B21675.18 B21675.30
B21675.0BEA 579 EUR
B21675.0B B21675.18 B21675.30
Trichloracetylchlorid ≥99%
Trichloracetylchlorid
Purity: 99% CAS No.: 76-02-8 Molecular Formula: CCl3COCl Formula Weight: 181.83 Refractive Index: 1.4700 Melting Point: -146° Boiling Point: 114-116° Beilstein Reference: 774120 UN No.: 2442 MDL No.: MFCD00000792
Formel: C₂Cl₄O
Molecular Weight: 181,83 g/mol
Siedepunkt: 114…116 °C
Schmelzpunkt: –146 °C
Dichte: 1,629
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000792
CAS-Nummer: 76-02-8
EINECS: 200-926-7
UN: 2442
ADR: 8,II