Trichloracetylchlorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Trichloressigsäurechlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.08391.0100
8.08391.0250
8.08391.0100EA
76.3
EUR
8.08391.0100
8.08391.0250
Trichloracetylchlorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Trichloracetylchlorid
Formel:
C₂Cl₄O Molecular Weight: 181,83 g/mol Siedepunkt: 118 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –57 °C Dichte: 1,62 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00000792 CAS-Nummer: 76-02-8 EINECS: 200-926-7 UN: 2442 ADR: 8,II |