Trichloracetylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Trichloressigsäurechlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
151599-100G 151599-25G 151599-500G
SIAL151599-100GEA 104 EUR
SIAL151599-100G SIAL151599-25G SIAL151599-500G
Trichloracetylchlorid, Sigma-Aldrich®
Trichloracetylchlorid
Formel: C₂Cl₄O
Molecular Weight: 181,83 g/mol
Siedepunkt: 118 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –57 °C
Dichte: 1,62 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00000792
CAS-Nummer: 76-02-8
EINECS: 200-926-7
UN: 2442
ADR: 8,II