Trichloracetylisocyanat für die Kernresonanzspektroskopie
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
202900100 202900020 202900500
ACRO202900100EA 84.6 EUR
ACRO202900100 ACRO202900020 ACRO202900500
Trichloracetylisocyanat für die Kernresonanzspektroskopie
Trichloracetylisocyanat
Formel: C₃Cl₃NO₂
Molecular Weight: 188.4 g/mol
Siedepunkt: 80…85 °C (20 mmHg)
Dichte: 1.59 g/cm³
Flammpunkt: 65 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00002033
CAS-Nummer: 3019-71-4
EINECS: 221-165-7
UN: 2927
ADR: 6.1 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4799 to 1.4819 (20°C, 589 nm)
GC ≥97 %