Trichloracetylisocyanat ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
L00226.04
L00226.09
L00226.18
L00226.04EA
27.9
EUR
L00226.04
L00226.09
L00226.18
Trichloracetylisocyanat ≥97%
Trichloracetylisocyanat
Purity: 97%
CAS No.: 3019-71-4
Molecular Formula: C3Cl3NO2
Formula Weight: 188.40
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 65°(149°F)
Refractive Index: 1.4800
Odour: Acrid
Boiling Point: 58-60°/20mm
Beilstein Reference: 971201
UN No.: 2927
MDL No.: MFCD00002033
Formel:
C₃Cl₃NO₂ Molecular Weight: 188.4 g/mol Siedepunkt: 58…60 °C (20 mmHg) Dichte: 1.585 Flammpunkt: 65 °C (149 °F) |
MDL:
MFCD00002033 CAS-Nummer: 3019-71-4 EINECS: 221-165-7 UN: 2927 ADR: 6.1 II |