Trichloracetylisocyanat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
217328-10G
217328-1G
SIAL217328-10GEA
129
EUR
SIAL217328-10G
SIAL217328-1G
Trichloracetylisocyanat, Sigma-Aldrich®
Trichloracetylisocyanat
Formel:
C₃Cl₃NO₂ Molecular Weight: 188,4 g/mol Siedepunkt: 80…85 °C (27 hPa) Dichte: 1,59 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 65 °C |
MDL:
MFCD00002033 CAS-Nummer: 3019-71-4 EINECS: 221-165-7 UN: 2927 ADR: 6.1,II |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...