Trichloracetylisocyanat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

91095-25ML 91095-5ML
SIAL91095-25MLEA 338 EUR
SIAL91095-25ML SIAL91095-5ML
Trichloracetylisocyanat, Sigma-Aldrich®
Trichloracetylisocyanat
Formel: C₃Cl₃NO₂
Molecular Weight: 188,4 g/mol
Siedepunkt: 80…85 °C (27 hPa)
Dichte: 1,59 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 65 °C
MDL: MFCD00002033
CAS-Nummer: 3019-71-4
EINECS: 221-165-7
UN: 2927
ADR: 6.1,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR