Trichloressigsäureanhydrid 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
L00849.18 L00849.30
L00849.18EA 79.8 EUR
L00849.18 L00849.30
Trichloressigsäureanhydrid 95%
Trichloressigsäureanhydrid
Purity: 95% CAS No.: 4124-31-6 Molecular Formula: (Cl3CCO)2O Formula Weight: 308.76 Refractive Index: 1.4840 Boiling Point: 98-100°/11mm UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000793
Formel: C₄Cl₆O₃
Molecular Weight: 308.76 g/mol
Siedepunkt: 98…100 °C (11 mmHg)
Schmelzpunkt: –2 °C
Dichte: 1.690
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000793
CAS-Nummer: 4124-31-6
EINECS: 223-925-3
UN: 3265
ADR: 8 II