Malonsäuredinitril ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1,3-Propandisäuredinitril, Malononitril, Propandinitril, Dicyanmethan
A15046.22 A15046.06 A15046.0E A15046.36
A15046.22EA 28.9 EUR
A15046.22 A15046.06 A15046.0E A15046.36
Malonsäuredinitril ≥99%
Malonsäuredinitril
Purity: 99% CAS No.: 109-77-3 Molecular Formula: C3H2N2 Formula Weight: 66.06 Flash Point: 112°(233°F) Refractive Index: 1.4150 Melting Point: 30-34° Boiling Point: 220-222° Solubility: Soluble in water Beilstein Reference: 773697 Merck Reference: 14,5711 UN No.: 2647 MDL No.: MFCD00001883
Formel: C₃H₂N₂
Molecular Weight: 66,06 g/mol
Siedepunkt: 220…222 °C
Schmelzpunkt: 30…34 °C
Dichte: 1,049
Flammpunkt: 112 °C (233 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001883
CAS-Nummer: 109-77-3
EINECS: 203-703-2
UN: 2647
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,5711