Malonsäuredinitril zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
1,3-Propandisäuredinitril, Malononitril, Propandinitril, Dicyanmethan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.06189.0100
8.06189.0250
8.06189.0100EA
35.1
EUR
8.06189.0100
8.06189.0250
Malonsäuredinitril zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Malonsäuredinitril
Formel:
C₃H₂N₂ Molecular Weight: 66,06 g/mol Siedepunkt: 220 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 30…32 °C Dichte: 1,191 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 112 °C |
MDL:
MFCD00001883 CAS-Nummer: 109-77-3 EINECS: 203-703-2 UN: 2647 ADR: 6.1,II Merck Index: 13,05733 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 133 g/l (20 °C) |
Melting Point | 32 - 34 °C |
Molar Mass | 66.06 g/mol |
Boiling Point | 220 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 1 hPa (50 °C) |
Flash Point | 112 °C |
Density | 1.05 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 365 °C |