Malonsäuredinitril, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: 1,3-Propandisäuredinitril, Malononitril, Propandinitril, Dicyanmethan

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

690414-10KG 690414-1KG 690414-50KG
SIAL690414-10KGEA 1610 EUR
SIAL690414-10KG SIAL690414-1KG SIAL690414-50KG
Malonsäuredinitril, Sigma-Aldrich®
Malonsäuredinitril
Formel: C₃H₂N₂
Molecular Weight: 66,06 g/mol
Siedepunkt: 220 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 30…32 °C
Dichte: 1,191 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 112 °C
MDL: MFCD00001883
CAS-Nummer: 109-77-3
EINECS: 203-703-2
UN: 2647
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05733

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR