Malonsäuredinitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 1,3-Propandisäuredinitril, Malononitril, Propandinitril, Dicyanmethan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
M1407-100G-A M1407-500G-A M1407-5G-A
SIALM1407-100G-AEA 43.9 EUR
SIALM1407-100G-A SIALM1407-500G-A SIALM1407-5G-A
Malonsäuredinitril, Sigma-Aldrich®
Malonsäuredinitril
Formel: C₃H₂N₂
Molecular Weight: 66,06 g/mol
Siedepunkt: 220 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 30…32 °C
Dichte: 1,191 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 112 °C
MDL: MFCD00001883
CAS-Nummer: 109-77-3
EINECS: 203-703-2
UN: 2647
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05733