tert-Butylacetoacetat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
|
Synonyme:
3-Oxobuttersäure-tert-butylester, Acetessigsäure-tert-butylester
A11115.22
A11115.36
A11115.22EA
32.3
EUR
A11115.22
A11115.36
tert-Butylacetoacetat ≥98%
tert-Butylacetoacetat
Purity: 98+%
CAS No.: 1694-31-1
Molecular Formula: C8H14O3
Formula Weight: 158.20
Flash Point: 76°(169°F)
Refractive Index: 1.4200
Odour: Pleasant
pH: 5.7
Melting Point: -38°
Boiling Point: 71-72°/11mm
Beilstein Reference: 1680303
MDL No.: MFCD00008811
Formel:
C₈H₁₄O₃ Molecular Weight: 158,2 g/mol Siedepunkt: 71…72 °C (11 mmHg) Schmelzpunkt: –38 °C Dichte: 0,961 Flammpunkt: 76 °C (169 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008811 CAS-Nummer: 1694-31-1 EINECS: 216-904-5 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...