tert-Butylacetoacetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3-Oxobuttersäure-tert-butylester, Acetessigsäure-tert-butylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
537594-100ML 537594-1L 537594-500ML 537594-4L
SIAL537594-100MLEA 35.8 EUR
SIAL537594-100ML SIAL537594-1L SIAL537594-500ML SIAL537594-4L
tert-Butylacetoacetat, Sigma-Aldrich®
tert-Butylacetoacetat
Formel: C₈H₁₄O₃
Molecular Weight: 158,2 g/mol
Siedepunkt: 190 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –38 °C
Dichte: 0,9756 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 76 °C
MDL: MFCD00008811
CAS-Nummer: 1694-31-1
EINECS: 216-904-5